Terbium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 109 EUR
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Terbium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Terbium(III)chlorid
Formel: Cl₃Tb
Schmelzpunkt: 588 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011258
CAS-Nummer: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR