Terbium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN3475-1G
IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA
109
EUR
APOSIN3475-1G
APOSIN3475-5G
Terbium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Terbium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Tb Schmelzpunkt: 588 °C Dichte: 4,35 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011258 CAS-Nummer: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...