EINECS 238-195-1 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Terbium(III) 2,4-pentanedionate
IN3490-2G
APOSIN3490-2GEA 226 EUR
APOSIN3490-2G
EINECS 238-195-1 99,9%
Terbium(III) acetylacetonate
Formel: C₁₅H₂₁O₆Tb
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013503
CAS-Nummer: 14284-95-8