Dithuliumtricarbonat Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3595-2G
APOSIN3595-2GEA 143 EUR
APOSIN3595-2G
Dithuliumtricarbonat Hydrat 99,9%
Dithuliumtricarbonat Hydrat
Formel: C₃O₉Tm₂·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 87198-17-2