Thulium(III)oxid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN3616-1G
IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA
125
EUR
APOSIN3616-1G
APOSIN3616-5G
Thulium(III)oxid 99.99%
Thulium(III)oxid
Formel:
O₃Tm₂ Schmelzpunkt: 2425 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011285 CAS-Nummer: 12036-44-1 |