Zinn 99.999%, Pulver –100 mesh

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN3628-250G IN3628-50G
APOSIN3628-250GEA 3980 EUR
APOSIN3628-250G APOSIN3628-50G
Zinn 99.999%, Pulver –100 mesh
Zinn
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C
Schmelzpunkt: 231,9 °C
Dichte: 7,29 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR