Zinn(IV)chlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN3646-100ML
APOSIN3646-100MLEA
94.4
EUR
APOSIN3646-100ML
Zinn(IV)chlorid 98%
Zinn(IV)chlorid
Formel:
Cl₄Sn Siedepunkt: 114 °C Schmelzpunkt: –33 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011242 CAS-Nummer: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN: 1827 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...