Zinn(IV)chlorid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3649-25G
APOSIN3649-25GEA 161 EUR
APOSIN3649-25G
Zinn(IV)chlorid 99.99%
Zinn(IV)chlorid
Formel: Cl₄Sn
Siedepunkt: 114 °C
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 2,226 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II