Zinn(II)ethanolat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN3652-25G
APOSIN3652-25GEA 886 EUR
APOSIN3652-25G
Zinn(II)ethanolat
Zinn(II)ethanolat
Formel: C₄H₁₀O₂Sn
Schmelzpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015653
CAS-Nummer: 14791-99-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR