Titan(IV)oxid rutil 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 219 EUR
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Titan(IV)oxid rutil 99.99%
Titan(IV)oxid rutil
Formel: O₂Ti
Siedepunkt: 2500…3000 °C
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4,26 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR