Ytterbiumtriacetat Tetrahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3787-5G
APOSIN3787-5GEA
94.4
EUR
APOSIN3787-5G
Ytterbiumtriacetat Tetrahydrat 99,9%
Ytterbiumtriacetat Tetrahydrat
Formel:
C₆H₉O₆Yb·4H₂O Dichte: 2,09 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15280-58-7 |