Ytterbium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN3796-10G
APOSIN3796-10GEA 248 EUR
APOSIN3796-10G
Ytterbium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Ytterbium(III)chlorid
Formel: Cl₃Yb
Molecular Weight: 279,4 g/mol
Siedepunkt: 1900 °C
Schmelzpunkt: 703 °C
Dichte: 4,06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011288
CAS-Nummer: 10361-91-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR