Ytterbiumtrinitrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN3805-50G
APOSIN3805-50GEA
212
EUR
APOSIN3805-50G
Ytterbiumtrinitrat 99,9%
Ytterbiumtrinitrat
Formel:
N₃O₉Yb Molecular Weight: 359,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
13768-67-7 UN: 1477 ADR: 5.1,II |