Yttrium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 213 EUR
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Yttrium(III)chlorid
Formel: Cl₃Y
Siedepunkt: 1507 °C
Schmelzpunkt: 721 °C
Dichte: 2,67 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011470
CAS-Nummer: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0