Yttrium(III)nitrat Hexahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Yttriumtrinitrat Hexahydrat
IN3856-100G
APOSIN3856-100GEA
132
EUR
APOSIN3856-100G
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat 99,9%
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat
Formel:
N₃O₉Y·6H₂O Molecular Weight: 383,01 g/mol Dichte: 2,682 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149940 CAS-Nummer: 13494-98-9 EINECS: 233-802-6 UN: 1477 ADR: 5.1,II |