Zinksulfid 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Zink(II)sulfid, Schwefelzink

IN3893-250G
APOSIN3893-250GEA 58 EUR
APOSIN3893-250G
Zinksulfid 99.99%
Zinksulfid
Formel: SZn
Molecular Weight: 97,46 g/mol
Schmelzpunkt: 1700 °C
Dichte: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR