Zirkonium(IV)chlorid 99,5%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN3907-100G IN3907-500G
APOSIN3907-100GEA 169 EUR
APOSIN3907-100G APOSIN3907-500G
Zirkonium(IV)chlorid 99,5%
Zirkonium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Zr
Siedepunkt: 331 °C
Dichte: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011306
CAS-Nummer: 10026-11-6
UN: 2503
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR