Zirkonylnitrat Hydrat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN3913-250G IN3913-50G
APOSIN3913-250GEA 638 EUR
APOSIN3913-250G APOSIN3913-50G
Zirkonylnitrat Hydrat
Zirkonylnitrat Hydrat
Formel: N₂O₇Zr·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149896
CAS-Nummer: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR