Zirkonium(IV)ethanolat
Lieferant: Apollo Scientific
IN3916-10G
APOSIN3916-10GEA 212 EUR
APOSIN3916-10G
Zirkonium(IV)ethanolat
Zirkonium(IV)ethanolat
Formel: C₈H₂₀O₄Zr
Molecular Weight: 271,47 g/mol
Siedepunkt: 235 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015654
CAS-Nummer: 18267-08-8