Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN3919-10G
IN3919-100G
APOSIN3919-10GEA
157
EUR
APOSIN3919-10G
APOSIN3919-100G
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Formel:
C₁₅H₃₆O₅Zr Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075157 CAS-Nummer: 14717-56-7 UN: 3181 ADR: 4.1,II |