Zirconium(IV) Propoxide ~70% in Propanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3923-100ML
APOSIN3923-100MLEA 0 EUR
APOSIN3923-100ML
Zirconium(IV) Propoxide ~70% in Propanol
Zirconium(IV) Propoxide
Formel: C₁₂H₂₈O₄Zr
Siedepunkt: 208 °C/0,075mmHg
Dichte: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 28,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015307
CAS-Nummer: 23519-77-9
UN: 1993
ADR: 3,III