Germanium(IV)ethoxid 99.995%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN3948-10G
APOSIN3948-10GEA 458 EUR
APOSIN3948-10G
Germanium(IV)ethoxid 99.995%
Germanium(IV)ethoxid
Formel: C₈H₂₀GeO₄
Siedepunkt: 185,5 °C
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015121
CAS-Nummer: 14165-55-0
EINECS: 238-007-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR