Palladium 5% Pd auf Kohlenstoff, Pulver

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN6739-10G
APOSIN6739-10GEA 451 EUR
APOSIN6739-10G
Palladium 5% Pd auf Kohlenstoff, Pulver
Palladium
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Dichte: 2.26 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR