Tetrakis(dimethylamido)titan 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN7556-5G
APOSIN7556-5GEA 0 EUR
APOSIN7556-5G
Tetrakis(dimethylamido)titan 99.99%
Tetrakis(dimethylamido)titan
Formel: C₈H₂₄N₄Ti
Siedepunkt: 50 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: <4 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014861
CAS-Nummer: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
UN: 3398
ADR: 4.3,I