5-Amino-o-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0011-100G OR0011-25G
APOSOR0011-100GEA 26.1 EUR
APOSOR0011-100G APOSOR0011-25G
5-Amino-o-kresol
5-Amino-o-kresol
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043922
CAS-Nummer: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6