2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dibrombenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dibrombenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dibrombenzolsulfochlorid
OR0035-5G
APOSOR0035-5GEA 77 EUR
APOSOR0035-5G
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid 98%
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Br₂ClO₂S
Molecular Weight: 334,42 g/mol
Siedepunkt: 128 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093759
CAS-Nummer: 72256-95-2
UN: 3261
ADR: 8,II