Thiophen-2-carboxamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0041-25G
APOSOR0041-25GEA 136 EUR
APOSOR0041-25G
Thiophen-2-carboxamid
Thiophen-2-carboxamid
Formel: C₅H₅NOS
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010425
CAS-Nummer: 5813-89-8