4-Nitro-o-anisidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR0045-1KG OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA 94.4 EUR
APOSOR0045-1KG APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anisidin 98%
4-Nitro-o-anisidin
Formel: C₇H₈N₂O₃
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Dichte: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007363
CAS-Nummer: 97-52-9
EINECS: 202-588-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR