3,4-Dichlorphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 143 EUR
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Dichlorphenol 98%
3,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Siedepunkt: 145…146 °C
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002258
CAS-Nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR