4-Acetamido-2-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Cyano-3'-methylacetanilide
OR0062-5G
APOSOR0062-5GEA
270
EUR
APOSOR0062-5G
4-Acetamido-2-methylbenzonitrile
4-Acetamido-2-methylbenzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,20 g/mol Schmelzpunkt: 161…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258877 CAS-Nummer: 321162-59-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |