(2E)-3-(2-Chlorophenyl)acryloyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(2-Chlorophenyl)acryloyl chloride, 2-Chlorocinnamoyl chloride

OR0067-25G
APOSOR0067-25GEA 574 EUR
APOSOR0067-25G
(2E)-3-(2-Chlorophenyl)acryloyl chloride
(2E)-3-(2-Chlorophenyl)acryloyl chloride
Formel: C₉H₆Cl₂O
Molecular Weight: 201,05 g/mol
Siedepunkt: 155…160 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039311
CAS-Nummer: 35086-82-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR