4-Nitro-3-picolin-N-oxid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid, 4-Nitro-3-picolin-N-oxid, 3-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid
OR0074-5G
APOSOR0074-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0074-5G
4-Nitro-3-picolin-N-oxid 99%
4-Nitro-3-picolin-N-oxid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154,13 g/mol
Schmelzpunkt: 134…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014626
CAS-Nummer: 1074-98-2
EINECS: 214-050-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III