3-Chlor-6-hydrazinopyridazin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine

OR0076-1G
APOSOR0076-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0076-1G
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin 97%
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Formel: C₄H₅ClN₄
Molecular Weight: 144,56 g/mol
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051740
CAS-Nummer: 17284-97-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR