Chinoxalin-6-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Aminoquinoxaline
OR0088-1G
APOSOR0088-1GEA
0
EUR
APOSOR0088-1G
Chinoxalin-6-amin
Chinoxalin-6-amin
Formel:
C₈H₇N₃ Molecular Weight: 145,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00462821 CAS-Nummer: 6298-37-9 |