2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel: C₈H₇BO₂S
Schmelzpunkt: 252…255 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01075674
CAS-Nummer: 98437-23-1