5-Nitro-o-kresol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Hydroxy-2-methyl-5-nitrobenzol, 2-Methyl-5-nitrophenol, 2-Hydroxy-4-nitrotoluol

OR0108-500G
APOSOR0108-500GEA 102 EUR
APOSOR0108-500G
5-Nitro-o-kresol 98%
5-Nitro-o-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 180 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043909
CAS-Nummer: 5428-54-6
EINECS: 226-580-7
UN: 2446
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR