3-Chlor-2-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0114-250MG
APOSOR0114-250MGEA
0
EUR
APOSOR0114-250MG
3-Chlor-2-methylbenzolsulfonamid
3-Chlor-2-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₈ClNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234295 CAS-Nummer: 3476-03-7 |