4-Brom-3-methylbenzolsulfonamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0115-250MG
APOSOR0115-250MGEA 0 EUR
APOSOR0115-250MG
4-Brom-3-methylbenzolsulfonamid 99%
4-Brom-3-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Schmelzpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD0394591
CAS-Nummer: 879487-75-9