4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorophenylsulphonylacetonitrile, 2-((4-Chlorophenyl)sulphonyl)acetonitrile
OR0123-5G
APOSOR0123-5GEA
125
EUR
APOSOR0123-5G
4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone 98%
4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone
Formel:
C₈H₆ClNO₂S Molecular Weight: 215,65 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045626 CAS-Nummer: 1851-09-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |