5,8-Dihydroxy-1,4-naphthochinon tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01425-1G
APOSOR01425-1GEA 212 EUR
APOSOR01425-1G
5,8-Dihydroxy-1,4-naphthochinon tech
5,8-Dihydroxy-1,4-naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₄
MDL: MFCD00001685
CAS-Nummer: 475-38-7