Methyl-2,4-dioxo-4-pyridin-3-ylbutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01483-500MG
APOSOR01483-500MGEA
58
EUR
APOSOR01483-500MG
Methyl-2,4-dioxo-4-pyridin-3-ylbutanoate 95%
Methyl-2,4-dioxo-4-pyridin-3-ylbutanoate
Formel:
C₁₀H₉NO₄ Molecular Weight: 207,19 g/mol Schmelzpunkt: 119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245328 CAS-Nummer: 23424-36-4 |