2-Amino-3,5-dibrompyrazin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Amino-3,5-dibromopyrazine

OR01487-25G
APOSOR01487-25GEA 21.9 EUR
APOSOR01487-25G
2-Amino-3,5-dibrompyrazin 99%
2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Formel: C₄H₃Br₂N₃
Molecular Weight: 252,90 g/mol
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673150
CAS-Nummer: 24241-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR