2-[(2-Aminoethyl)amino]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-carboxypyridine, 2-[(2-Aminoethyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
OR01488-250MG
APOSOR01488-250MGEA
279
EUR
APOSOR01488-250MG
2-[(2-Aminoethyl)amino]nicotinic acid
2-[(2-Aminoethyl)amino]nicotinic acid
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 181,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245331 CAS-Nummer: 374063-93-1 |