5-Chinoxalincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Quinoxaline-5-carboxylic acid
OR01489-100MG
APOSOR01489-100MGEA
30.6
EUR
APOSOR01489-100MG
5-Chinoxalincarbonsäure
5-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Molecular Weight: 174,1561 g/mol Schmelzpunkt: 167…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02854494 CAS-Nummer: 6924-66-9 |