5-(Fur-2-yl)-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR01493-500MG
APOSOR01493-500MGEA 313 EUR
APOSOR01493-500MG
5-(Fur-2-yl)-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Fur-2-yl)-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 254,241 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245333
CAS-Nummer: 100537-55-1