2,4′-Bipyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine

OR015006-1G
APOSOR015006-1GEA 21.9 EUR
APOSOR015006-1G
2,4′-Bipyridin 97%
2,4'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Molecular Weight: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 280…282 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006217
CAS-Nummer: 581-47-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR