7-Bromochroman-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR015010-5G
APOSOR015010-5GEA
63.8
EUR
APOSOR015010-5G
7-Bromochroman-4-one
7-Bromochroman-4-one
Formel:
C₉H₇BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09744055 CAS-Nummer: 18442-22-3 |