Pyrimidine-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Cyanopyrimidine
OR015037-1G
APOSOR015037-1GEA
227
EUR
APOSOR015037-1G
Pyrimidine-4-carbonitrile
Pyrimidine-4-carbonitrile
Formel:
C5H3N3 Schmelzpunkt: 30…31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07787613 CAS-Nummer: 42839-04-3 |