N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR015042-1G
APOSOR015042-1GEA
21.5
EUR
APOSOR015042-1G
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Formel:
C₁₄H₂₂N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12457658 CAS-Nummer: 262368-30-9 |