3-[4-(Morpholin-4-yl)-3-nitrophenyl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitrocinnamic acid, 3-[4-(Morpholin-4-yl)-3-nitrophenyl]prop-2-enoic acid
OR015097-250MG
APOSOR015097-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR015097-250MG
3-[4-(Morpholin-4-yl)-3-nitrophenyl]acrylic acid
3-[4-(Morpholin-4-yl)-3-nitrophenyl]acrylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₅ Molecular Weight: 278,261 g/mol Schmelzpunkt: 185…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00831764 CAS-Nummer: 300541-93-9 |